Stampa…
Tiourea ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thiocarbamide, Sulphourea
A12828.0C A12828.0E A12828.22 A12828.36
A12828.0CEA 422 EUR
A12828.0C A12828.0E A12828.22 A12828.36
Tiourea ≥99%
Tiourea
Purity: 99% CAS No.: 62-56-6 Molecular Formula: CH4N2S Formula Weight: 76.12 Odour: Odourless Melting Point: 172-178° Beilstein Reference: 605327 Merck Reference: 14,9367 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008067
Formula: NH₂CSNH₂
Peso molecolare: 76,12 g/mol
Punto di fusione: 172…178 °C
Densità: 1,405
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008067
CAS Number: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=d486c2cfadce9165dd80d7b3db69c03205af946d&prid=web&clid=SAPDAM