Stampa…
Tioacetammide ACS, Reag. Ph. Eur., GR per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Ethanethioamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08170.0050 1.08170.0250 1.08170.1000
1.08170.0050EA 163 EUR
1.08170.0050 1.08170.0250 1.08170.1000
Tioacetammide ACS, Reag. Ph. Eur., GR per analisi, Supelco®
Tioacetammide
Formula: CH₃CSNH₂
Peso molecolare: 75,13 g/mol
Punto di fusione: 112…114 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008070
CAS Number: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=55a6e647119d4f52c92db8c9c1cfe8c4836546f8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (argentometric) ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point 111 - 114 °C
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Sulfated ash ≤ 0.1 %