Stampa…
Tioacetammide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A12926.14 A12926.22 A12926.36
A12926.14EA 31.7 EUR
A12926.14 A12926.22 A12926.36
Tioacetammide ≥98%
Tioacetammide
Purity: 98% CAS No.: 62-55-5 Molecular Formula: C2H5NS Formula Weight: 75.13 Melting Point: 110-114° Solubility: Soluble in water, ethanol Beilstein Reference: 506006 Merck Reference: 14,9319 MDL No.: MFCD00008070
Formula: CH₃CSNH₂
Punto di fusione: 110…114 °C
Densità: 1,37
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008070
CAS Number: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 14,9319
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM