Stampa…
Tioacetammide ≥99% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethanethioamide
30638.09 30638.18 30638.30
30638.09EA 38.4 EUR
30638.09 30638.18 30638.30
Tioacetammide ≥99% ACS
Tioacetammide
Purity: 99% CAS No.: 62-55-5 Molecular Formula: CH3CSNH2 Formula Weight: 75.13 Physical Form: Crystalline Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 506006 Merck Reference: 14,9319 MDL No.: MFCD00008070
Formula: CH₃CSNH₂
Peso molecolare: 75,13 g/mol
Punto di fusione: 112…114 °C
Densità: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008070
CAS Number: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 14,9319
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=55a6e647119d4f52c92db8c9c1cfe8c4836546f8&prid=web&clid=SAPDAM