Stampa…
Thioacetic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08076.0100 8.08076.0250 8.08076.9025
8.08076.0100EA 69.1 EUR
8.08076.0100 8.08076.0250 8.08076.9025
Thioacetic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Thioacetic acid
Formula: C₂H₄OS
Peso molecolare: 76,12 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –17 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004853
CAS Number: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09454
Visualizza i codici
Solubility 27 g/l (15 °C) (slow decomposition)
Melting Point -17 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Boiling Point 88 - 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.463 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 1.8 (100 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis