Stampa…
Thioacetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
138781000 138785000 138780025
ACRO138781000EA 48.4 EUR
ACRO138781000 ACRO138785000 ACRO138780025
Thioacetic acid 98%
Thioacetic acid
Formula: C₂H₄OS
Punto di ebollizione: 87…93 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –17 °C
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004853
CAS Number: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09454
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %