Stampa…
EDTA sale bisodico diidrato 99+% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acido etilendiamminotetracetico sale bisodico biidrato
327201000 327200025 327205000
ACRO327201000EA 46.1 EUR
ACRO327201000 ACRO327200025 ACRO327205000
EDTA sale bisodico diidrato 99+% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
EDTA sale bisodico diidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Peso molecolare: 372,24 g/mol
Punto di fusione: 252 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150037
CAS Number: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=ce26077b3979fd88e4d7578ede97d32c353ccb6f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 %
UV (0.1 M in water)
pH 4 to 5 (5 % at 25°C)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Iron (Fe) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %