Stampa…
EDTA ≥99% per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
20301.186EA 42.5 EUR
20301.186 20301.290
EDTA ≥99% per analisi
EDTA
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Punto di ebollizione: 614 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 220 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003541
CAS Number: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm