EDTA, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Punto di ebollizione: 614 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 220 °C Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003541 CAS Number: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Merck Index: 13,03546 |
|
Solubility | 0.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 220 °C (decomposition) |
Molar Mass | 292.24 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Density | 0.86 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 (10 g/l, H2O, 23 °C) (slurry) |
Ignition Point |