Stampa…
EDTA free acid ≥99.5%, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Acido etilendiamminotetracetico
0322-1KGEA 434 EUR
0322-1KG 0322-500G
EDTA free acid ≥99.5%, ultrapuro
EDTA
Calcium chelator used to eliminate inhibition of enzyme catalysed reactions due to traces of heavy metals.
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Peso molecolare: 292,25 g/mol
Punto di ebollizione: 614 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 220 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003541
CAS Number: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=94f3fdfd75aa7baf497558d76803ad329ef5207b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
DNasi Assente
Metalli pesanti (come Pb) ≤0.001%
Insolubili (5%, 1N NaOH) Conforme
Ferro ≤0.005%
Magnesio ≤0.0005%
Acido Nitrilo triacetico ≤0.1%
pH (5%, acqua) @25°C 2.5 – 3.5
Proteasi Assente
Purezza ≥99.5%
Residuo di combustione ≤0.2%
RNasi Assente