Stampa…
EDTA 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acido etilendiamminotetracetico
118430010 118432500 118430050
ACRO118430010EA 77.1 EUR
ACRO118430010 ACRO118432500 ACRO118430050
EDTA 99%, puro
EDTA
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Peso molecolare: 292,25 g/mol
Punto di ebollizione: 614 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 220 °C (dec.)
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003541
CAS Number: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=94f3fdfd75aa7baf497558d76803ad329ef5207b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 237 to 245 °C
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH (sat. soln. in water) Approx. 2 to 3
Nitrate (NO3) ≤0.5 ppm
Ammonium (NH4) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Mercury (Hg) ≤5 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
KMnO4-reducing substance ≤2 ppm (as SO2)