Stampa…
tri-Ammonio citrato ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triammonium salt, Ammonium citrate tribasic, Citric acid triammonium salt, Triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
A16973.22 A16973.36
A16973.22EA 63.8 EUR
A16973.22 A16973.36
tri-Ammonio citrato ≥97%
tri-Amonnio citrato
Purity: 97+% CAS No.: 3458-72-8 Molecular Formula: C6H17N3O7 Formula Weight: 243.22 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: ca 180° dec. Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00036406
Formula: C₆H₁₇N₃O₇
Peso molecolare: 243,22 g/mol
Punto di fusione: ∼ 180 °C (dec.)
Densità: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036406
CAS Number: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5