Stampa…
Ammonio citrato bibasico 98.0-103.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
36219.22 36219.36 36219.A3
36219.22EA 27.8 EUR
36219.22 36219.36 36219.A3
Ammonio citrato bibasico 98.0-103.0% ACS
Ammonio citrato bibasico
Purity: 98.0-103.0% CAS No.: 3012-65-5 Molecular Formula: C6H14N2O7 Formula Weight: 226.19 Physical Form: Granular Density: 1.48 Merck Reference: 14,512 MDL No.: MFCD00013068
Formula: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Peso molecolare: 226,19 g/mol
Densità: 1,48
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013068
CAS Number: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 14,512