Stampa…
Acido citrico, anhydrous, powder, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
1.37002.5000 1.37002.9012 1.37002.9029 1.37002.1000
1.37002.5000EA 391 EUR
1.37002.5000 1.37002.9012 1.37002.9029 1.37002.1000
Acido citrico, anhydrous, powder, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Acido citrico
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Peso molecolare: 192.13 g/mol
Punto di ebollizione: 310
Punto di fusione: 149…151 °C
Densità: 1.665 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011669
CAS Number: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM