Stampa…
Barium oxalate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
13009.06 13009.14 13009.22
13009.06EA 60.1 EUR
13009.06 13009.14 13009.22
Barium oxalate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Barium oxalate
Purity: 99.999% CAS No.: 516-02-9 Molecular Formula: C2BaO4 Formula Weight: 225.36 Physical Form: Powder Density: 2.658 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 400° dec. Merck Reference: 14,985 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00054429
Formula: C₂BaO₄
Peso molecolare: 225,35 g/mol
Punto di fusione: 400 °C (dec.)
Densità: 2,658
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054429
CAS Number: 516-02-9
EINECS: 208-216-9
UN: 1564
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,985