Stampa…
di-Sodio ossalato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06557.0250 1.06557.1000 1.06557.9050
1.06557.0250EA 129 EUR
1.06557.0250 1.06557.1000 1.06557.9050
di-Sodio ossalato, EMSURE® per analisi, Supelco®
di-Sodio ossalato
Formula: Na₂C₂O₄
Punto di fusione: 250…270 °C
Densità: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012465
CAS Number: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Visualizza i codici
Solubility 37 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 270 °C (decomposition)
Molar Mass 134 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.27 g/cm3 (20 °C)
pH 8 (30 g/l, H2O, 20 °C)