Stampa…
di-Sodio ossalato ≥99.5%, in polvere ACS
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
Synonyms: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
0219143991 0219143980 0219143990
ICNA0219143991EA 251 EUR
ICNA0219143991 ICNA0219143980 ICNA0219143990
di-Sodio ossalato ≥99.5%, in polvere ACS
di-Sodio ossalato
Soluble in water.
Chloride ≤0,002% ; sulphate ≤0,002% ; Ammonium ≤0,002%; Potassium ≤0,005%
Formula: Na₂C₂O₄
Punto di fusione: 250…270 °C
Densità: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012465
CAS Number: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Visualizza i codici
Assay ≥99.5%
Insoluble Matter ≤0.005%
Loss on Drying ≤0.01%
Neutrality Passes
Chloride ; ≤0.002%
Sulfate ≤0.002%
Ammonium ≤0.002%
Heavy Metals ≤0.002%
Iron ≤0.001%
Potassium ≤0.005%
Substances Darkened by Hot Sulfuric Acid Passes