Stampa…
di-Sodio ossalato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11648.0E A11648.22 A11648.36
A11648.0EEA 299 EUR
A11648.0E A11648.22 A11648.36
di-Sodio ossalato ≥99%
di-Sodio ossalato
Purity: 99% CAS No.: 62-76-0 Molecular Formula: Na2C2O4 Formula Weight: 134.00 Odour: Odourless Melting Point: ca 250-270° dec. Beilstein Reference: 3631622 Merck Reference: 14,8650 MDL No.: MFCD00012465
Formula: Na₂C₂O₄
Punto di fusione: ∼ 250…270 °C (dec.)
Densità: 2,340
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012465
CAS Number: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 14,8650