Stampa…
di-Sodio ossalato ≥99.5% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
41759.30 41759.A1 41759.18
41759.30EA 72.6 EUR
41759.30 41759.A1 41759.18
di-Sodio ossalato ≥99.5% ACS
di-Sodio ossalato
Purity: 99.5+% CAS No.: 62-76-0 Molecular Formula: Na2C2O4 Formula Weight: 134.00 Physical Form: Powder Density: 2.340 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 250-270° dec. Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Beilstein Reference: 3631622 Merck Reference: 14,8650 MDL No.: MFCD00012465
Formula: Na₂C₂O₄
Peso molecolare: 134 g/mol
Punto di fusione: 250…270 °C (dec.)
Densità: 2,340
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012465
CAS Number: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 14,8650