Stampa…
di-Sodio ossalato 98.5%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
207721000 207725000 207720025
ACRO207721000EA 28.3 EUR
ACRO207721000 ACRO207725000 ACRO207720025
di-Sodio ossalato 98.5%, extra puro
di-Sodio ossalato
Formula: Na₂C₂O₄
Punto di fusione: 250…270 °C (dec.)
Densità: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012465
CAS Number: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.1 % (105°C, 2 h)
Titration with KMnO4 ≥98.0 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)