di-Potassio ossalato monoidrato, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
(COOK)₂·H₂O Punto di fusione: 356 °C Densità: 2,154 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150033 CAS Number: 6487-48-5 EINECS: 209-506-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07820 |
Solubility | 360 g/l (20 °C) (anhydrous substance) |
Molar Mass | 184.24 g/mol |
Bulk Density | 700 - 1100 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 2.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |