Stampa…
Potassio ossalato idrato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Oxalic acid potassium salt hydrate, Ethanedioic acid potassium salt
A12289.0B A12289.0I A12289.30
A12289.0BEA 89 EUR
A12289.0B A12289.0I A12289.30
Potassio ossalato idrato 99%
Potassio ossalato idrato
Purity: 99% CAS No.: 6487-48-5 Molecular Formula: K2C2O4.xH2O Formula Weight: 166.22(anhy) Odour: Odourless pH: 6-8.5 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3752576 Merck Reference: 14,7651 MDL No.: MFCD00150033
Formula: (COOK)₂·H₂O
Peso molecolare: 166,22 g/mol (anhy)
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 2,13
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150033
CAS Number: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7651