di-Potassio ossalato monoidrato 98.5-101.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Potassio ossalato monoidrato
Purity: 98.8-101.0%
CAS No.: 6487-48-5
Molecular Formula: C2K2O4.H2O
Formula Weight: 184.23 (166.22anhy)
Physical Form: Granular/powder
Density: 2.13
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-8.5
Melting Point:
Formula:
(COOK)₂·H₂O Punto di fusione: >300 °C Densità: 2,13 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150033 CAS Number: 6487-48-5 EINECS: 209-506-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7651 |