di-Potassio ossalato monoidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(COOK)₂·H₂O Punto di fusione: 356 °C Densità: 2,154 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150033 CAS Number: 6487-48-5 EINECS: 209-506-8 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07820 |
Appearance | White Crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
pH | 7 to 8.5 (5 % at 20°C) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |