Acido ossalico, anidro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethanedioic acid
Purity: 98%
CAS No.: 144-62-7
Molecular Formula: C2H2O4
Formula Weight: 90.04
Physical Form: Crystalline
Density: 1.9
Appearance: White
pH: 1.3
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 385686
Merck Reference: 14,6911
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002573
Formula:
C₂H₂O₄ Punto di ebollizione: 365 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 185 °C (dec.) Densità: 1,9 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002573 CAS Number: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,6911 |