Stampa…
Azelaic acid ≥90% (by GC), grado tecnico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20116.0100 8.20116.1000 8.20116.9050 8.20116.9020 8.20116.9025
8.20116.0100EA 34.5 EUR
8.20116.0100 8.20116.1000 8.20116.9050 8.20116.9020 8.20116.9025
Azelaic acid ≥90% (by GC), grado tecnico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Azelaic acid
Formula: C₉H₁₆O₄
Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 106 °C
Densità: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004432
CAS Number: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908
Visualizza i codici
Solubility 2.4 g/l (20 °C)
Melting Point 107 °C
Molar Mass 188.22 g/mol
Boiling Point 500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 215 °C
Density 1.029 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (1 g/l, H2O)
Synonyms Nonanedioic acid
Hill Formula C9H16O4
Chemical Formula HOOC(CH2)7COOH