Azelaic acid tech. 80%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 80%
CAS No.: 123-99-9
Molecular Formula: HOOC(CH2)7COOH
Formula Weight: 188.22
Flash Point: 215°(419°F)
Melting Point: ca 102°
Boiling Point: 286°/100mm
Beilstein Reference: 1101094
Merck Reference: 14,905
MDL No.: MFCD00004432
Formula:
C₉H₁₆O₄ Punto di ebollizione: 286 °C (100 mmHg) Punto di fusione: ∼ 102 °C Densità: 1,225 Flash Pt: 215 °C (419 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004432 CAS Number: 123-99-9 EINECS: 204-669-1 Merck Index: 14,905 |