Azelaic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
Purity: 98%
CAS No.: 123-99-9
Molecular Formula: HOOC(CH2)7COOH
Formula Weight: 188.22
Flash Point: 215°(419°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.225
Melting Point: ca 102°
Boiling Point: 286°/100mm
Beilstein Reference: 1101094
Merck Reference: 14,905
MDL No.: MFCD00004432
Formula:
C₉H₁₆O₄ Peso molecolare: 188,22 g/mol Punto di ebollizione: 286 °C (100 mmHg) Punto di fusione: ∼ 102 °C Densità: 1,225 Flash Pt: 215 °C (419 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004432 CAS Number: 123-99-9 EINECS: 204-669-1 Merck Index: 14,905 |