Stampa…
Azelaic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
401520250 401521000 401525000
ACRO401520250EA 29.4 EUR
ACRO401520250 ACRO401521000 ACRO401525000
Azelaic acid 98%
Azelaic acid
Formula: C₉H₁₆O₄
Punto di ebollizione: 237 °C (20hPa)
Punto di fusione: 98…103 °C
Densità: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004432
CAS Number: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %