Dimethyl suberate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 1732-09-8
Molecular Formula: CH3O2C(CH2)6CO2CH3
Formula Weight: 202.25
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ Punto di ebollizione: 266…268 °C Densità: 1,016 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008471 CAS Number: 1732-09-8 EINECS: 257-059-5 |