Suberic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 505-48-6
Molecular Formula: HO2C(CH2)6CO2H
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 203°(397°F)
Melting Point: 141-144°
Boiling Point: 230°/15mm
Beilstein Reference: 1210161
Merck Reference: 14,8862
MDL No.: MFCD00004428
Formula:
C₈H₁₄O₄ Peso molecolare: 174,2 g/mol Punto di ebollizione: 230 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 141…144 °C Densità: 1,354 g/cm³ (21 °C) Flash Pt: 203 °C (397 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004428 CAS Number: 505-48-6 EINECS: 208-010-9 Merck Index: 14,8862 |