Stampa…
Suberic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
132811000 132815000 132810025
ACRO132811000EA 31.4 EUR
ACRO132811000 ACRO132815000 ACRO132810025
Suberic acid 99%
Suberic acid
Formula: C₈H₁₄O₄
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 141…144 °C
Densità: 1,354 g/cm³ (21 °C)
Flash Pt: 203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004428
CAS Number: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Merck Index: 12,09031
Visualizza i codici
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 144 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Elemental Analysis 6.22 to 7.02 % (N)