Stampa…
Acido Pimelico 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
131230250 131231000 131235000
ACRO131230250EA 32.4 EUR
ACRO131230250 ACRO131231000 ACRO131235000
Acido Pimelico 98%
Acido Pimelico
Formula: C₇H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 212 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 103…106 °C
Densità: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004425
CAS Number: 111-16-0
EINECS: 203-840-8
Merck Index: 12,07585
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %