Acido adipico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 124-04-9
Molecular Formula: HOOC(CH2)4COOH
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 196°(384°F)
Odour: Odourless
pH: 2.7
Melting Point: 151-155°
Boiling Point: ca 205°/3mm
Beilstein Reference: 1209788
Merck Reference: 14,162
MDL No.: MFCD00004420
Formula:
HOOC(CH₂)₄COOH Punto di ebollizione: ∼205 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 151…155 °C Densità: 1,360 Flash Pt: 196 °C (384 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004420 CAS Number: 124-04-9 EINECS: 204-673-3 Merck Index: 14,162 |