Stampa…
Acido glutarico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14595.14 A14595.22 A14595.36
A14595.14EA 23.8 EUR
A14595.14 A14595.22 A14595.36
Acido glutarico ≥99%
Acido glutarico
Purity: 99% CAS No.: 110-94-1 Molecular Formula: C5H8O4 Formula Weight: 132.12 Melting Point: 95-99° Boiling Point: 200°/20mm Merck Reference: 14,4473 MDL No.: MFCD00004410
Formula: C₅H₈O₄
Punto di ebollizione: 200 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 95…99 °C
Densità: 1,429
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004410
CAS Number: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 14,4473