Acido glutarico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
119960250
119961000
119965000
ACRO119960250EA
24.3
EUR
ACRO119960250
ACRO119961000
ACRO119965000
Acido glutarico 99%
Acido glutarico
Formula:
C₅H₈O₄ Punto di ebollizione: 302 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 92…99 °C Densità: 1,43 g/cm³ (15 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004410 CAS Number: 110-94-1 EINECS: 203-817-2 Merck Index: 13,04486 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 95 to 99 °C |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |