Acido succinico, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,4-Butanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
HOOCCH₂CH₂COOH Punto di ebollizione: 235 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 182 °C Densità: 1,56 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 206 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002789 CAS Number: 110-15-6 EINECS: 203-740-4 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 13,08953 |
|
Solubility | 58 g/l (20 °C) |
Melting Point | 185 - 190 °C |
Molar Mass | 118.09 g/mol |
Bulk Density | 940 kg/m3 |
Boiling Point | 235 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 206 °C |
Density | 1.56 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 470 °C |