Stampa…
Acido succinico ≥99%, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
0165-2.5KGEA 218 EUR
0165-2.5KG 0165-500G
Acido succinico ≥99%, purissimo
Acido succinico
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formula: HOOCCH₂CH₂COOH
Punto di ebollizione: 235 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 182 °C
Densità: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002789
CAS Number: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Melting Point 185 – 190 °C
Purity > 99,0 %
Residue on Ignition ≤0.025%