Stampa…
Acido succinico ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid
219550010 219552500
ACRO219550010EA 136 EUR
ACRO219550010 ACRO219552500
Acido succinico ACS
Acido succinico
Formula: HOOCCH₂CH₂COOH
Peso molecolare: 118,09 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 185…190 °C
Densità: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002789
CAS Number: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=4441748616eb9e77f9aa886b30fda812c8cd50a1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Melting point 185.0 to 191.0°C
Sulfated ash ≤0.02 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %