Acido succinico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
158740025
158745000
158740010
158740100
158742500
ACRO158740025EA
168
EUR
ACRO158740025
ACRO158745000
ACRO158740010
ACRO158740100
ACRO158742500
Acido succinico 99%
Acido succinico
Formula:
HOOCCH₂CH₂COOH Punto di ebollizione: 235 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 185…190 °C Densità: 1,56 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 206 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002789 CAS Number: 110-15-6 EINECS: 203-740-4 ADR: 8,III Merck Index: 13,08953 |
|
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 185 to 190 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Fumaric and maleic acid | ≤1 % |