Acido malonico per sintesi
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₄O₄ Punto di ebollizione: 387 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 136 °C Densità: 1,669 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 172 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002707 CAS Number: 141-82-2 EINECS: 205-503-0 Merck Index: 13,05732 |