Stampa…
Acido malonico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11526.22 A11526.0E A11526.36
A11526.22EA 32.6 EUR
A11526.22 A11526.0E A11526.36
Acido malonico ≥99%
Acido malonico
Purity: 99% CAS No.: 141-82-2 Molecular Formula: C3H4O4 Formula Weight: 104.06 Flash Point: 157°(314°F) Melting Point: 132-136° dec. Beilstein Reference: 1751370 Merck Reference: 14,5710 MDL No.: MFCD00002707
Formula: C₃H₄O₄
Punto di ebollizione: 387 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 132…136 °C (dec.)
Densità: 1,62
Flash Pt: 157 °C (314 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002707
CAS Number: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 14,5710