Stampa…
Acido malonico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Propanedioic acid
125260010 125262500 125260051
ACRO125260010EA 262 EUR
ACRO125260010 ACRO125262500 ACRO125260051
Acido malonico 99%
Acido malonico
Formula: C₃H₄O₄
Peso molecolare: 104.06 g/mol
Punto di ebollizione: 387
Punto di fusione: 130…135 °C (dec.)
Flash Pt: 172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002707
CAS Number: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 136 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm