1,12-Dodecanedioic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 693-23-2
Molecular Formula: HO2C(CH2)10CO2H
Formula Weight: 230.31
Flash Point: 227°(440°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 244-245°/10mm
Beilstein Reference: 1782580
MDL No.: MFCD00002735
Formula:
C₁₂H₂₂O₄ Punto di ebollizione: 244…245 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 127…131 °C Densità: 1,150 Flash Pt: 227 °C (440 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002735 CAS Number: 693-23-2 EINECS: 211-746-3 |