Stampa…
1,12-Dodecanedioic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
111880050 111885000 111881000
ACRO111880050EA 20.5 EUR
ACRO111880050 ACRO111885000 ACRO111881000
1,12-Dodecanedioic acid 99%
1,12-Dodecanedioic acid
Formula: C₁₂H₂₂O₄
Punto di ebollizione: 245 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 125…130 °C
Densità: 1,175 g/cm³ (21 °C)
Flash Pt: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002735
CAS Number: 693-23-2
EINECS: 211-746-3
Visualizza i codici
Appearance White Powder or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Viscosity 30.5 to 36.5
pH 3.0 to 3.8 (1 % solution)