Acido sebacico zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms:
Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
MQ200
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ Peso molecolare: 202.25 g/mol Punto di ebollizione: 374 Punto di fusione: 127…131 °C Densità: 1.21 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 221 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004440 CAS Number: 111-20-6 EINECS: 203-845-5 REACH: 01-2119519212-52 Merck Index: 12,08558 |
Solubility | 1 g/l (20°C) |
Melting Point | 130 - 133 °C |
Molar Mass | 600 - 620 kg/m3 |
Bulk Density | 600 - 620 kg/m3 |
Boiling Point | 295 °C (133 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (183 °C) |
Density | 1.21 g/cm3 |
Synonyms | Decanedioic acid |
Hill Formula | C10H18O4 |
Chemical Formula | HOOC(CH2)8COOH |