Stampa…
Acido sebacico ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
A14158.0B A14158.0I A14158.22 A14158.30
A14158.0BEA 128 EUR
A14158.0B A14158.0I A14158.22 A14158.30
Acido sebacico ≥98%
Acido sebacico
Purity: 98+% CAS No.: 111-20-6 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 220°(428°F) Melting Point: 131-134° Boiling Point: 295°/100mm Beilstein Reference: 1210591 Merck Reference: 14,8415 MDL No.: MFCD00004440
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Peso molecolare: 202,25 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C (100 mmHg)
Punto di fusione: 131…134 °C
Densità: 1,271
Flash Pt: 220 °C (428 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004440
CAS Number: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 14,8415