Stampa…
Acido sebacico 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
132630010 132630025 132631000 132630100
ACRO132630010EA 124 EUR
ACRO132630010 ACRO132630025 ACRO132631000 ACRO132630100
Acido sebacico 98%
Acido sebacico
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Peso molecolare: 202.25 g/mol
Punto di ebollizione: 294.4 °C (100 mmHg)
Punto di fusione: 131…134 °C
Flash Pt: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004440
CAS Number: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Ash ≤0.06 %