Stampa…
Acido tioglicolico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22336.0250 8.22336.1000 8.22336.9040
8.22336.0250EA 30.3 EUR
8.22336.0250 8.22336.1000 8.22336.9040
Acido tioglicolico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido tioglicolico
Formula: HSCH₂COOH
Punto di ebollizione: 96 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –16,5 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 130 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004876
CAS Number: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -16.5 °C
Molar Mass 92.11 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 131.5 °C
Density 1.325 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)