Acido tioglicolico
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Mercaptoacetic acid
1.00699.9250
1.00699.9250EA
0
EUR
1.00699.9250
Acido tioglicolico
Acido tioglicolico
Formula:
HSCH₂COOH Peso molecolare: 92,12 g/mol Punto di ebollizione: 96 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –16,5 °C Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 130 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004876 CAS Number: 68-11-1 EINECS: 200-677-4 UN: 1940 ADR: 8,II Merck Index: 13,09410 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...